Tisk…
Prostředek dezinfekční na ruce, KLEENEX®
Dodavatel: Kimberly-Clark
Kleenex®
KIMB6383EA 6950 CZK
KIMB6383 KIMB6382 KIMB6381
Prostředek dezinfekční na ruce, KLEENEX®
Péče o pokožku Dezinfekce na ruce Kapalné a pěnové desinfekční prostředky na pleť
Dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu přispívá ke snížení kontaminace a to bez použití vody, v oblastech přísných na hygienu, jako je zdravotnictví a potravinářská výroba.
  • Zabijí (za pouhých 30 sekund) až 99,999% běžných bakterií, plísní, kvasinek a virů, které mohou způsobit infekci nebo onemocnění
  • Absorbuje se rychle a zanechává pokožku hladkou a jemnou
  • Obsahuje aloe veru a vitamíny E a B
  • Bezbarvý, bezparfémový
  • Dávkovací lahev je recyklovatelná, když odstraníme pumpičku
  • S volitelným držákem pro pohodlnou montáž na stěnu
Certifikace: Biocidal Products Directive (98/8/EC).
Upozornení: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.