Tisk…
Hledali jste: Pufry klonovací
61  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"61"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ready to use Tris-EDTA buffer.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cloning Buffer, EDTA, 0,5 M sterile solution
Katalogové číslo: (E522-100ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) for biotechnology, sterile
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (J837-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,8 (2 mol/l)
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
Katalogové číslo: (J614-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cloning Buffer, SM BUFFER
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (E521-100ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (E694-250ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/l)
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (ROCKMB-016)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: This product was aseptically filtered through a Millipore 0,22 µm filter into clean, pre-sterilised containers. The product was tested on trypticase s...
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Cloning Buffer, TE buffer (1X)
Katalogové číslo: (R1181)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Katalogové číslo: (A4577.1000)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution (1 mol/l)
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/L)
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 61
no targeter for Bottom