Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
PCR pufry
3  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/31/20236931.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   An optimal buffer system is critical for the performance of successful PCR. VWR® Taq DNA Polymerase kits generally include two different buffers, Key ...
Katalogové číslo: (B34)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different com...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (SARTSMB95-2002)
Dodavatel:  Sartorius
Popis:   The Microsart AMP Coating Buffer is an essential requirement to perform a test for mycoplasma according to the European Pharmacopoeia 2.6.7 with volum...
Měrná jednotka:  1 * 40 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 3  z 3