Tisk…
Jodičnan draselný 99.4-100.4%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
3156-04EA 3850 CZK
3156-01 3156-05 3156-04
Jodičnan draselný 99.4-100.4%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
MW: 214 g/mol
Bod tání: 560 °C
Hustota: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011406
CAS číslo: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07808
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KIO₃) 99.4 - 100.4 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Chloride and Bromide (as Cl) ≤0.01 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs