Tisk…
Síran hořečnatý, anhydrous ≥99%, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
2506-01EA 4440 CZK
2506-01 2506-R 2506-05
Síran hořečnatý, anhydrous ≥99%, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Bod tání: 1127 °C
Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (MgSO₄) (ignited basis) ≥99.0 %
Loss on Ignition ≤2.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO₃) ≤0.004 %
Ammonium (NH₄) ≤0.004 %
Calcium (Ca) ≤0.06 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs