Silikagel, BAKER ANALYZED® (síťovina 4–10) desiccant, with moisture indicator, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
3402-01EA
5600
CZK
3402-05
3402-01
Silikagel, BAKER ANALYZED® (síťovina 4–10) desiccant, with moisture indicator, J.T.Baker®
Silikagel
Změna barvy:
Modrá.................Aktivováno
Fialová.................Absorbováno 10 % vlhkosti
Růžová.................Absorbováno 19 % vlhkosti
Světle růžová.................Absorbováno 28 % vlhkosti
Vzorec:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Hustota: 2,10 kg/m³ |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS číslo: 63231-67-4 |
Výsledky specifikačního testu
Pro použití v laboratořích, výzkumu a výrobě | |
Ztráta při ohřevu při 200 °C | ≤ 6,0 % |
Stabilita pro absorpci vlhkosti při relativní vlhkosti 80 % | ≥ 33 % |
Stabilita pro absorpci vlhkosti při relativní vlhkosti 20% | ≥ 10 % |
Vhodné jako indikační vysoušedlo | Test splněn |
Síťovina přes U.S. síto č. 10 | ≤ 5,0 % |
Změna barvy: Modrá.................Aktivováno Fialová.................Absorbováno 10 % vlhkosti Růžová.................Absorbováno 19 % vlhkosti Světle růžová.................Absorbováno 28 % vlhkosti |