Tisk…
Media in bottles, wort agar
Dodavatel: Döhler
DOEH840360782EA 2710 CZK
DOEH840360782
Media in bottles, wort agar
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
Agar for isolation yeast and moulds.
  • For membrane filtration, pour plate and streaking method
  • High selectivity