Tisk…
VWR® VisiCam® TC 210, Tablet s fotoaparátem
Dodavatel: VWR
VWR® VisiCam®
630-2678EA 36440 CZK
630-2678
VWR® VisiCam® TC 210, Tablet s fotoaparátem
Kamery
Tento tablet s operačním systémem Windows® a velkým dotykovým LCD displejem s integrovaným fotoaparátem s rozlišením 5,1 MP nabízí nové možnosti v digitální mikroskopii. Může být použitý​jakýmkoliv trinokulárním mikroskopem s adaptérem C-mount.
  • snadné odpojení, může být používán jako laptop (klávesnice je součástí dodávky)
  • výkonný Intel procesor pro pro maximální výkon a rychlost
  • velký barevný grafický displej s vysokým rozlišením
Zobrazovací software umožňuje živé zobrazení, snímání obrazu, nahrávání videa, úpravu velikosti, vylepšení barev, zesílení jasu a export dat do formátu PDF nebo do Excelu.
Specifikace tabletu:
Operační systém: Windows 10, 32-bit
CPU: Intel® Atom™ Z3735F, Quad core
Rychlost CPU: 1,44 GHz
Grafická karta: Intel® HD Graphics 3D Accelerator
Paměť: Ram 2048 GB DDR3L
Porty: Mikro USB-B, USB, mikrofon, čtečka MicroSD karet, Mini HDMI, sluchátka
Přenos: Bezdrátový, bluetooth 4,0
ŠxHxV: 257×105×174 mm
Informace pro objednávání: Keyboard for tablet is sold separately.
Informace o dodávce: dodáváno se softwarem PROVIEW, adaptérem C-mount pro 23 mm tubus, kalibračním sklíčkem, USB kabelem, touchpadem.