Tisk…
Pěny na mytí rukou, Solopol® GrittyFOAM
Dodavatel: SC Johnson
Solopol® GrittyFOAM
115-2087EA 5690 CZK
115-2087
Pěny na mytí rukou, Solopol® GrittyFOAM
Péče o pokožku Mýdla a čističe pokožky
Středně těžký pěnový prostředek na mytí rukou s abrazivním činidlem k odstranění středních až těžkých kontaminací z např. olejů, maziv, černého uhlí, lubrikantů. Pro použití v průmyslových prostředích.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904