- Domů
- Systémy fotodokumentační
- VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Gelové dokumentační systémy
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Gelové dokumentační systémy
Dodavatel: VWR
VWR®
730-1458EA
235220
CZK
730-1458
730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Gelové dokumentační systémy
Systémy fotodokumentační
Dokumentační a analytické systémy gelu VWR® Imager jsou dostupné v konfiguracích vhodných pro fluorescenční a chemiluminiscenční aplikace. Oba modely jsou vybaveny digitální CCD kamerou (3, 8 nebo 4 MP), která využívá nejnovější USB technologii. Standardní systém obsahuje 12bitovou CCD kameru, kterou lze softwarově upravit na 16bitovou. Systém CHEMI Premium je vybaven skutečnou 16bitovou pokročilou chlazenou CCD kamerou schopnou zachytit snímky široké škály chemiluminiscenčních vzorků pomocí běžných substrátů.
- Modulární systém může být přizpůsoben specifickým požadavkům uživatele
- Automatizované ovládání PC urychluje snímání obrazu a proces analýzy
- 16bitový výkon pro velmi přesná gelová data
- Automatické zamykání dvířek chrání před náhodným vystavením UV záření a velký otvor dvířek umožňuje snadný přístup pro umístění gelu a jeho prohlížení
- Motorem řízená optika a možnosti osvětlení pro snadné nastavení systému a flexibilní aplikace zobrazování
Tyto systémy jsou řízeny počítačem, s motoricky poháněnými čočkami jako standard v obou systémech (se zpětnovazebními údaji na CHEMI Premium). Tmavá komora je zcela nepropustná pro světlo a je vhodná pro RGB a pokročilé chemiluminiscenční aplikace, má robustní, široce otevírací pantové dveře pro snadný přístup do komory a elektronický automatický dveřní zámek s bezpečnostní funkcí, aby se zabránilo přerušení během dlouhých expozic. Funkce jako nastavení kamery, ovládání objektivu (včetně zpětné vazby na CHEMI Premium), výběr filtru a osvětlení, to vše lze nastavit z PC (není součástí dodávky). Kromě toho lze z pracovní plochy vybrat také uživatelské funkce, jako je expozice fotoaparátu, neutrální pole a rozšířený dynamický rozsah. Všechna tato nastavení lze uložit na jedno tlačítko v uživatelsky definovaných konfiguracích.
Systémy VWR® Imager obsahují pokročilý software pro snímání obrazu speciálně vyvinutý pro zjednodušení procesu snímání gelových obrázků. VWR® Gel Documentation Image Capture Software je plně automatický balíček, který řídí integraci fotoaparátu, expozici, objektiv a možnosti snímání s konfigurací automatického ostření pro přesné ostření. Software VWR® Gel Documentation Software je pokročilý, automatizovaný software pro analýzu, který dokáže rychle analyzovat gel od naložení až po výstup výsledků během několika sekund. Software VWR® Gel Documentation Software vyžaduje minimální zaškolení uživatele a dokáže zpracovat širokou škálu médií včetně gelů, desek, filmů a spot blotů.
Pomocí systémů VWR® Imager je možné vytvářet snímky elektroforézních gelů obarvených mnoha fluorescenčními a kolorimetrickými barvivy, včetně: Coomassie® Blue, stříbrné barvivo, ethidium bromid, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, GelStar®, Destičky SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, SYPRO® Orange, Fluorescein, Rhodamin Red™, Texas Red™, Pro-Q® Diamond, Deep Purple™ nebo GFP. Kromě toho VWR® Imager CHEMI Premium nabízí také zobrazování pomocí chemiluminiscence, bioluminiscence, gelů bez skvrn, barviv Alexafluor, CFTM Dyes a Cy® barviv. S uvedením nových barviv pracujeme na optimalizaci jejich použití se systémy VWR® Imager, proto prosím požádejte o aktualizace svého místního kontaktního partnera Avantor.
Informace o dodávce: Standardní systém obsahuje 3,8 MP 12bitovou digitální CCD kameru (16bitová hloubka souboru), motorizovaný zoom objektiv a 7polohové filtrové kolo. Systém CHEMI Premium obsahuje 4MP 16bitovou chlazenou digitální CCD kameru, motorizovaný zoom objektiv se zpětnou vazbou a 7polohové motorem poháněné filtrové kolo. Všechny systémy zahrnují skříň, bílé epi-světlo (nad hlavou), VWR® Gel Documentation Software a VWR® Gel Documentation Image Capture Software, kabely a podpůrný softwarový balíček. Možnosti osvětlení je nutné objednat samostatně.
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku