Tisk…
Brýle bezpečnostní, Montreal
Dodavatel: VWR Collection
Montreal
111-1839EA 93 CZK
111-1839
Brýle bezpečnostní, Montreal
Brýle bezpečnostní
Ergonomické bezpečnostní brýle zajišťují výborné panoramatické vidění až do 180°. Skla jsou vyrobena z PC, rám je z PP (tvrdá část) a santoprenu (měkká část), páska je nylonová.
  • nepřímá ventilace chrání před zamlžováním
  • odolné proti extrémním teplotám
  • vhodné pro všechny typy obličejů
  • snadná výměna skel ve čtyřech krocích
Certifikace: 2016/425/EU, EN 166:2001, ISO 9001:2008 ; EN166 3 9 BT CE (rám), 1 BT 9 0 (skla)