Tisk…
VWR®, Brýle bezpečnostní, Toronto
Dodavatel: VWR
VWR® Toronto
111-1840EA 424 CZK
111-1840
VWR®, Brýle bezpečnostní, Toronto
Brýle bezpečnostní
Moderní bezpečnostní brýle zajišťují výborné panoramatické vidění a vysokou úroveň pohodlí s maximální ochranou.
  • Brýle mají PC skla, PVC rám a polyester/gumovou pásku
  • Vybaveno nepřímým odvětráváním
  • Opalizující rám zabraňuje odrazu světla
  • Výborně se hodí pro všechny typy obličeje
  • Lze použít přes většinu ochranných brýlí
Certifikace: Vyhovující EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (rám); VWR® 1 BT 9 (objektiv)