Tisk…
Brýle bezpečnostní, Kingston
Dodavatel: VWR, part of Avantor
Kingston
111-1841EA 57 CZK
111-1841
Brýle bezpečnostní, Kingston
Brýle bezpečnostní
Moderní bezpečnostní brýle jsou speciálně určené pro uživatele s menším obličejem, zajišťují výborné panoramatické vidění. Brýle mají PC skla, PVC rám a polyester/kaučkovou pásku.
  • vysoké pohodlí a maximální ochrana
  • vybaveno nepřímou ventilací
  • opalizující rám zabraňuje odrazu světla
Certifikace: 2016/425/EU, EN 166:2001, ISO 9001:2008 ; EN166 3 4 BT CE (rám) ; 1 BT 0 (skla)