Tisk…
Brýle ochranné, Prague
Dodavatel: VWR, part of Avantor
Prague
111-1846EA 371 CZK
111-1846
Brýle ochranné, Prague
Brýle
Ekonomické a kompaktní ochranné brýle vhodné pro použití s většionou dioptrických brýlí.
  • možnost nastavení sklonu zorníku
  • nastavitelná délka postranic
Certifikace: 2016/425/EU, EN 166:2001, EN 170; EN 166 FT CE (rám); 1 FT (skla)