Tisk…
Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Waters) in H_2O
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35564.AEEA 7520 CZK
35564.AE
Multi Ion anion IC standard solution, Specpure® (Waters) in H_2O
Standardy Standardy anionické Standardy víceprvkové anionické
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00144814