Tisk…
Barium-2-methoxyethoxide 10% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
41256.ACEA 4090 CZK
41256.AC
Barium-2-methoxyethoxide 10% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99.5% (metals basis)
Barium 2-methoxyethoxide
Vzorec: C₆H₁₄BaO₄
MDL Number: MFCD00673672
CAS číslo: 115503-13-4
UN: 3274
ADR: ,