Tisk…
Multi Ion anion IC standard solution in H2O, Specpure®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41693.AEEA 8100 CZK
41693.AE
Multi Ion anion IC standard solution in H2O, Specpure®
Standardy Standardy anionické Standardy víceprvkové anionické
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144814