(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
42057.MDEA
14040
CZK
42057.MD
42057.MF
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate ≥99%
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Vzorec:
C₃₁H₅₀F₆IrNP₂ MW: 804,90 g/mol Bod tání: 175 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075097 CAS číslo: 64536-78-3 |