Oxid hlinitý kyselý HPLC flash grade
Dodavatel: Thermo Scientific
45956.36EA
5120
CZK
45956.36
45956.22
Oxid hlinitý kyselý HPLC flash grade
Oxid hlinitý kyselý
Vzorec:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Bod varu: 2980 °C Bod tání: 2045 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |