Oxid hlinitý, Drysphere®, without indicator
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Alumina C
46093.30EA
1310
CZK
46093.30
46093.A1
Oxid hlinitý, Drysphere®, without indicator
Oxid hlinitý
Vzorec:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Bod varu: 2980 °C Bod tání: 2045 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |