Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 1,000
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
46493.03EA
3680
CZK
46493.03
46493.06
46493.MD
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 1,000
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Vzorec:
CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ |
MDL Number:
MFCD00081876 CAS číslo: 26570-48-9 EINECS: 607-960-5 |