Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 3,400
Dodavatel: Thermo Scientific
46973.06EA
16480
CZK
46973.06
46973.MD
46973.03
Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 3,400
Polyoxyethylene bis(amine)
Vzorec:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nNH₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00132004 CAS číslo: 24991-53-5 |