Iridium, černý ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
47150.04EA
50760
CZK
47150.04
47150.09
47150.ME
Iridium, černý ≥99.95% (metals basis)
Iridium
Vzorec:
Ir MW: 192,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS číslo: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |