Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
:1070-10-6
:
:C₃₂H₆₈O₄Ti
:MFCD00015264
:564.79 g/mol
:194 °C (0.25 mmHg)
:< –25 °C
:0.926
:71 °C (160 °F)
:213-969-1
:GHS07
:Ambient
Product Information
- Pk
- : 77107.22: ALFA77107.22
- : 77107.36: ALFA77107.36