Tisk…
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11455.30EA 27390 CZK
A11455.30 A11455.09 A11455.18
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO₂
MW: 215,68 g/mol
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012489
CAS číslo: 7524-50-7
EINECS: 231-383-4