Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A13904.18EA
3950
CZK
A13904.18
A13904.09
A13904.30
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98%
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₀ClNO₃ MW: 155,578 g/mol Bod tání: ∼ 134 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00012593 CAS číslo: 5619-04-5 EINECS: 227-047-1 |