Tisk…
Phenylmethanesulphonamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16740.03EA 1420 CZK
A16740.03 A16740.06
Phenylmethanesulphonamide 98%
Phenylmethanesulphonamide
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Bod tání: 101…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041893
CAS číslo: 4563-33-1
EINECS: 224-935-0