Tisk…
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17182.14EA 3350 CZK
A17182.14 A17182.06
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Vzorec: C₁₇H₁₇NO₄
MW: 299,3 g/mol
Bod tání: 86…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020418
CAS číslo: 1161-13-3
EINECS: 214-599-3