Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17277.30EA
17990
CZK
A17277.30
A17277.18
A17277.09
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂·HCl MW: 153,6 g/mol Bod tání: 67…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012909 CAS číslo: 4244-84-2 EINECS: 224-203-0 |