Tisk…
tert-Butyl trichloroacetimidate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22039.03EA 618 CZK
B22039.03 B22039.14 B22039.06
tert-Butyl trichloroacetimidate 97%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Vzorec: C₆H₁₀Cl₃NO
MW: 218,502 g/mol
Bod varu: 64…66 °C (15 mmHg)
Bod tání: 20…22 °C
Hustota: 1,222
Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077410
CAS číslo: 98946-18-0
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III