2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22473.03EA
2910
CZK
B22473.03
B22473.06
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 97%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Vzorec:
C₅H₇ClN₂O₂ MW: 162,58 g/mol Bod tání: 221…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012698 CAS číslo: 3251-69-2 EINECS: 221-840-6 |