(R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B24556.22EA
3990
CZK
B24556.22
B24556.14
(R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate 99%
(R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate
Vzorec:
C₄H₁₀N₂O₄ MW: 150,14 (132,12 anhy) Bod tání: 274…276 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149558 CAS číslo: 5794-24-1 |