Tisk…
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B25305.06EA 1930 CZK
B25305.06
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Bod tání: ∼ 254 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426152
CAS číslo: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8,III