4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H26224.09EA
4470
CZK
H26224.09
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃N₃O₄ MW: 157,085 g/mol Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00090899 CAS číslo: 5334-40-7 |