Tisk…
2-Naphthalen-2-ylpiperazine 95%
Nebezpečí
H26453.03EA 7750 CZK
H26453.03 H26453.MD
2-Naphthalen-2-ylpiperazine 95%
2-Naphthalen-2-ylpiperazine
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,30 g/mol
Bod tání: 99…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864679
CAS číslo: 904816-32-6
UN: 3259
ADR: 8,III