Tisk…
2-Thiophen-2-yl-piperazine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26733.MDEA 2280 CZK
H26733.MD H26733.03
2-Thiophen-2-yl-piperazine 96%
2-Thiophen-2-yl-piperazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂S
MW: 168,26
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245415
CAS číslo: 85803-49-2