Tisk…
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H26919.03EA 2180 CZK
H26919.03
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,23 g/mol
Bod tání: ∼ 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236843
CAS číslo: 73259-81-1