Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H26930.14EA
3100
CZK
H26930.14
H26930.22
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Vzorec:
C₁₄H₁₈ClNO₃ MW: 283,75 g/mol Bod tání: ∼ 185 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012799 CAS číslo: 3939-01-3 EINECS: 223-522-2 |