2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27112.03EA
3990
CZK
H27112.03
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₄H₄N₂OS MW: 128,15 g/mol Bod tání: ∼ 160 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179570 CAS číslo: 1003-61-8 |