Tisk…
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27295.06EA 6390 CZK
H27295.06 H27295.14 H27295.03
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002619
CAS číslo: 943-73-7
EINECS: 213-403-3