Tisk…
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27622.06EA 773 CZK
H27622.06 H27622.14
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00158536
CAS číslo: 5466-88-6