Tisk…
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27774.03EA 8480 CZK
H27774.03
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Vzorec: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Bod varu: 60…64 °C (8 mmHg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01549337
CAS číslo: 1194-16-7