Tisk…
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27853.03EA 16530 CZK
H27853.03 H27853.MF H27853.MD
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine 98%
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Vzorec: C₁₁H₁₃BrN₂O₅
MW: 333,14 g/mol
Bod tání: ∼ 165 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00058585
CAS číslo: 69304-47-8