L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H28790.14EA
13560
CZK
H28790.14
H28790.03
H28790.06
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Serine benzyl ester hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃·HCl MW: 231,6 g/mol Bod tání: ∼ 175 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00038955 CAS číslo: 60022-62-0 |