Tisk…
Indium ≥99.99% (metals basis), rods 2.54 mm (0.10 in) Ø
Dodavatel: Thermo Scientific
43249.BVEA 4910 CZK
43249.BV
Indium ≥99.99% (metals basis), rods 2.54 mm (0.10 in) Ø
Indium
Vzorec: In
MW: 114,82 g/mol
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971