Tisk…
4-Pyrimidinemethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31754.MDEA 6150 CZK
H31754.MD
4-Pyrimidinemethanol 98%
4-Pyrimidinemethanol
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789625
CAS číslo: 33581-98-5