Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H31769.03EA
2490
CZK
H31769.03
H31769.06
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂S MW: 172,21 Bod tání: 158…160 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00602139 CAS číslo: 32955-21-8 |