Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32316.03EA 6080 CZK
H32316.03
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Bod tání: 235…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687236
CAS číslo: 749875-16-9