Tisk…
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32361.03EA 5360 CZK
H32361.03 H32361.MD
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Bod tání: ∼ 170 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114160
CAS číslo: 33225-74-0