3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H32560.03EA
4020
CZK
H32560.03
H32560.MD
H32560.06
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Bod tání: 280…285 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03834501 CAS číslo: 5504-65-4 |